Learn More
Sulfure de cadmium, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11344258
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Dépôt sous vide
Vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1306-23-6
Formule moléculaire CdS
Poids moléculaire (g/mol) 144.47
Numéro MDL MFCD00010922
Clé InChI FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
CID PubChem 14783
ChEBI CHEBI:50833
Nom IUPAC sulfanylidènecadmium
SMILES [S--].[Cd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium sulfide
Point de fusion 980°C (sublimation)
Couleur Orange
Forme physique Grumeau fritté
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,1628
Poids de la formule 144.46
Pourcentage de pureté 99.99%
Odeur Odorless
Densité 4.82 g/mL