Learn More
Sulfure de cadmium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.70€ - 370.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1306-23-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CdS |
Poids moléculaire (g/mol) | 144.47 |
Numéro MDL | MFCD00010922 |
Clé InChI | FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow |
CID PubChem | 14783 |
ChEBI | CHEBI:50833 |
SMILES | [S--].[Cd++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11461918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14544.22 |
100 g |
27.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11471918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14544.36 |
500 g |
104.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11481918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14544.0E |
2500 g |
370.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cadmium sulfide is used as a pigment in the chemical industry; for manufacturing of photoresistors, optical-electronic pairs, photodiodes, solar batteries and phosphors. Single crystals of cadmium sulfide are used for the preparation of optical devices operating in the infrared regaion of spectrum. Cadmium sulfide is a direct band gap semiconductor with a band gap band from 2.42 to 2.57 eV.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe sulfure de cadmium est utilisé comme pigment dans l’industrie chimique et pour la fabrication de photorésistances, d’outils optoélectroniques, de photodiodes, de batteries solaires et de phosphores. Les monocristaux de sulfure de cadmium sont employés dans la préparation d’outils optiques opérant dans la région IR du spectre. Le sulfure de cadmium est un semi-conducteur à bande passante directe avec un écart compris entre 2,42 et 2,57 eV.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
Identifiants chimiques
1306-23-6 | |
144.47 | |
FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N | |
14783 | |
[S--].[Cd++] |
CdS | |
MFCD00010922 | |
cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow | |
CHEBI:50833 |
Spécification
Cadmium sulfide | |
1306-23-6 | |
MFCD00010922 | |
14,1628 | |
Insoluble in water. | |
[S--].[Cd++] | |
144.47 | |
CHEBI:50833 | |
98% | |
4.82 |
980°C (sublimation) | |
CdS | |
UN3077 | |
cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow | |
FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N | |
sulfanylidènecadmium | |
14783 | |
144.46 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H350-H372-H341-H361-H302
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Harmful if swallowed.
P201-P202-P260-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H341-H350-H361fd-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-147-8
missing translation for 'rtecsNumber' : EV3150000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only