Learn More
Sulfure de cadmium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11471918
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Cadmium sulfide is used as a pigment in the chemical industry; for manufacturing of photoresistors, optical-electronic pairs, photodiodes, solar batteries and phosphors. Single crystals of cadmium sulfide are used for the preparation of optical devices operating in the infrared regaion of spectrum. Cadmium sulfide is a direct band gap semiconductor with a band gap band from 2.42 to 2.57 eV.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfure de cadmium est utilisé comme pigment dans l’industrie chimique et pour la fabrication de photorésistances, d’outils optoélectroniques, de photodiodes, de batteries solaires et de phosphores. Les monocristaux de sulfure de cadmium sont employés dans la préparation d’outils optiques opérant dans la région IR du spectre. Le sulfure de cadmium est un semi-conducteur à bande passante directe avec un écart compris entre 2,42 et 2,57 eV.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1306-23-6
Formule moléculaire CdS
Poids moléculaire (g/mol) 144.47
Numéro MDL MFCD00010922
Clé InChI FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
CID PubChem 14783
ChEBI CHEBI:50833
SMILES [S--].[Cd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium sulfide
Point de fusion 980°C (sublimation)
Quantité 500 g
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,1628
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC sulfanylidènecadmium
Poids de la formule 144.46
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Densité 4.82