Learn More
Hydrate de sulfate de cadmium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
38.99€ - 502.50€
Identifiants chimiques
CAS 15244-35-6
Formule moléculaire CdO4S
Poids moléculaire (g/mol) 208.47
Numéro MDL MFCD00151655
Clé InChI QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC cadmium(2+) sulfate
SMILES [Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11479452
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10168.22
100 g
38.99€
100g
11489452
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10168.36
500 g
128.64€
500g
11499452
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10168.0E
2500 g
502.50€
2500g
Description
Description
Cadmium sulfate hydrate is used for formulating screens or for optimization. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de cadmium hydraté intervient dans la formulation des analyses ou pour l’optimisation. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1130 g/l).
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans des récipients étanches. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
15244-35-6
208.47
QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
CdO4S
MFCD00151655
cadmium(2+) sulfate
Spécification
Cadmium sulfate hydrate
15244-35-6
MFCD00151655
14,1627
QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
cadmium(2+) sulfate
208.46 (Anhydrous)
Odorless
3.08
41.5°C (trans pt)
CdO4S
UN2570
Soluble in water (1130g/L ).
[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
208.47
98%
1.565
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H330-H340-H350-H360-H372
Toxic if swallowed.
Fatal if inhaled.
May cause genetic defects.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P310-P330-P501c
H301-H330-H340-H350-H360-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE CADMIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 233-331-6
missing translation for 'rtecsNumber' : EV2850000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante