Learn More
Hydrate de sulfate de cadmium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11499452
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Cadmium sulfate hydrate is used for formulating screens or for optimization. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de cadmium hydraté intervient dans la formulation des analyses ou pour l’optimisation. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1130 g/l).
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans des récipients étanches. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15244-35-6
Formule moléculaire CdO4S
Poids moléculaire (g/mol) 208.47
Numéro MDL MFCD00151655
Clé InChI QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC cadmium(2+) sulfate
SMILES [Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium sulfate hydrate
Point de fusion 41.5°C (trans pt)
Quantité 2500 g
Numéro UN UN2570
Merck Index 14,1627
Informations sur la solubilité Soluble in water (1130g/L ).
Poids de la formule 208.46 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.565
Densité 3.08