Learn More
Sulfate de cadmium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
71.60€ - 241.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7790-84-3 |
---|---|
Formule moléculaire | CdH2O5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 226.49 |
Numéro MDL | 2253000 |
Clé InChI | VRFRVKRTIMIRNG-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | sulfate de manganèse(2+) hydraté |
SMILES | O.[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Description
Identifiants chimiques
7790-84-3 | |
226.49 | |
VRFRVKRTIMIRNG-UHFFFAOYSA-L | |
O.[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O |
CdH2O5S | |
2253000 | |
sulfate de manganèse(2+) hydraté |
Spécification
41°C | |
Blanc | |
Solide | |
2253000 | |
O.[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
226.49 | |
Récipient de poudre en plastique |
7790-84-3 | |
4.5 to 6.0 | |
CdH2O5S | |
VRFRVKRTIMIRNG-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de manganèse(2+) hydraté | |
769.51g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Cadmium sulfate octahydraté
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H330-Mortel par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.