Learn More
Sulfate de cadmium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10754941
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Identifiants chimiques
CAS 7790-84-3
Formule moléculaire CdH2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 226.49
Numéro MDL 2253000
Clé InChI VRFRVKRTIMIRNG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC sulfate de manganèse(2+) hydraté
SMILES O.[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point de fusion 41°C
Couleur Blanc
pH 4.5 to 6.0
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Poids de la formule 769.51g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cadmium sulfate octahydraté
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.