Learn More
Hydrate 8/3 de sulfate de cadmium, puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,0 %, Honeywell™ Fluka™
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,0 % (calc. basé sur CdSO4 8/3H2O, KT)
33.33€ - 187.45€
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15681890
|
Honeywell-Fluka
20920-25G |
25 g | Flacon poly | ||||||
15671890
|
Honeywell-Fluka
20920-100G |
100 g | Flacon poly | ||||||
15691890
|
Honeywell-Fluka
20920-500G |
500 g | Flacon poly | ||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7790-84-3 | |
MFCD02253000 |
Spécification
Cadmium Sulfate 8/3-Hydrate | |
7790-84-3 | |
Solid | |
MFCD02253000 | |
256.57g/mol | |
ACS/certifié pur |
41.5°C | |
Incolore | |
CdSO4 · 8/3H2O | |
UN2570 | |
≥99.0% (calc. based on CdSO4.83H2O, KT) | |
3.09g/cu.cm |
Sécurité et traitement
P201-P260-P301 + P310 + P330-P304 + P340 + P310-P308 + P313-P403 + P233
H301-H330-H340-H350-H360FD-H372-H410
missing translation for 'dotInformation' : class 6.1 - PG 3 - EHS - Cadmium compounds, HI: all (not BR)
missing translation for 'einecsNumber' : 233-331-6