Learn More
Hydrate 8/3 de sulfate de cadmium, puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,0 %, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15681890
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,0 % (calc. basé sur CdSO4 8/3H2O, KT)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-84-3
Numéro MDL MFCD02253000
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium Sulfate 8/3-Hydrate
Point de fusion 41.5°C
Couleur Incolore
Forme physique Solid
Quantité 25 g
Formule linéaire CdSO4 · 8/3H2O
Numéro UN UN2570
Poids de la formule 256.57g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (calc. based on CdSO4.83H2O, KT)
Qualité ACS/certifié pur
Conditionnement Flacon poly
Densité 3.09g/cu.cm