Learn More
Séléniure de cadmium, 99,995 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Utilisé comme semi-conducteurs de type n. Ses nanoparticules sont utilisées dans les diodes laser, les dispositifs optoélectroniques, les nanocapteurs, l’imagerie biomédicale et les cellules solaires à haute efficacité. Étant donné qu’il est transparent à la lumière infrarouge, il est utilisé dans les photorésistants et les fenêtres pour les instruments utilisant la lumière IR.
26.32€ - 430.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1306-24-7 |
---|---|
Formule moléculaire | CdSe |
Poids moléculaire (g/mol) | 191.39 |
Numéro MDL | MFCD00010917 |
Clé InChI | AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cadmium selenide, cadmium ii selenide, cadmium 2+ selenide, cadmium selenide nanotubes, cadmium selenide trace metals basis 1g, cadmium selenide candot quantum dot core , 50umol/l in hexane, lumidot tm cdse, 480, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene, lumidot tm cdse, 520, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene |
CID PubChem | 14784 |
ChEBI | CHEBI:50834 |
Nom IUPAC | selanylidenecadmium |
SMILES | [Se]=[Cd] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11331708
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011057.04 |
2 g | Flacon en plastique | ||||||
11351708
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011057.09 |
10 g | Flacon en plastique |
86.40€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11341708
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011057.18 |
50 g | Flacon en plastique |
430.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Cadmium selenide is used as a n-type semiconductor and its nanoparticles are used in laser diodes, opto-electronic devices, nanosensing, biomedical imaging and high efficiency solar cells. Since, it is transparent to infrared light, it finds application in photoresistors and windows for instruments utilizing IR light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1306-24-7 | |
191.39 | |
AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N | |
14784 | |
selanylidenecadmium |
CdSe | |
MFCD00010917 | |
cadmium selenide, cadmium ii selenide, cadmium 2+ selenide, cadmium selenide nanotubes, cadmium selenide trace metals basis 1g, cadmium selenide candot quantum dot core , 50umol/l in hexane, lumidot tm cdse, 480, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene, lumidot tm cdse, 520, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene | |
CHEBI:50834 | |
[Se]=[Cd] |
Spécification
Cadmium selenide | |
1306-24-7 | |
CdSe | |
UN3077 | |
AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N | |
selanylidenecadmium | |
14784 | |
191.36 | |
5.81 |
>1350°C | |
Poudre | |
MFCD00010917 | |
cadmium selenide, cadmium ii selenide, cadmium 2+ selenide, cadmium selenide nanotubes, cadmium selenide trace metals basis 1g, cadmium selenide candot quantum dot core , 50umol/l in hexane, lumidot tm cdse, 480, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene, lumidot tm cdse, 520, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene | |
[Se]=[Cd] | |
191.39 | |
CHEBI:50834 | |
99.995% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Yes
RUO – Research Use Only