Learn More
Séléniure de cadmium, 99,995 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11331708
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Utilisé comme semi-conducteurs de type n. Ses nanoparticules sont utilisées dans les diodes laser, les dispositifs optoélectroniques, les nanocapteurs, l’imagerie biomédicale et les cellules solaires à haute efficacité. Étant donné qu’il est transparent à la lumière infrarouge, il est utilisé dans les photorésistants et les fenêtres pour les instruments utilisant la lumière IR.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1306-24-7
Formule moléculaire CdSe
Poids moléculaire (g/mol) 191.39
Numéro MDL MFCD00010917
Clé InChI AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cadmium selenide, cadmium ii selenide, cadmium 2+ selenide, cadmium selenide nanotubes, cadmium selenide trace metals basis 1g, cadmium selenide candot quantum dot core , 50umol/l in hexane, lumidot tm cdse, 480, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene, lumidot tm cdse, 520, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene
CID PubChem 14784
ChEBI CHEBI:50834
Nom IUPAC sélanylidenecadmium
SMILES [Se]=[Cd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium selenide
Point de fusion >1350°C
Forme physique Poudre
Quantité 2 g
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 191.36
Pourcentage de pureté 99.995%
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 5.81