Learn More
Séléniure de cadmium, 99,995 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Dépôt sous vide
66.33€ - 741.69€
Identifiants chimiques
CAS 1306-24-7
Formule moléculaire CdSe
Poids moléculaire (g/mol) 191.39
Numéro MDL MFCD00010917
Clé InChI AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cadmium selenide, cadmium ii selenide, cadmium 2+ selenide, cadmium selenide nanotubes, cadmium selenide trace metals basis 1g, cadmium selenide candot quantum dot core , 50umol/l in hexane, lumidot tm cdse, 480, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene, lumidot tm cdse, 520, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene
CID PubChem 14784
ChEBI CHEBI:50834
Nom IUPAC sélanylidenecadmium
SMILES [Se]=[Cd]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11383408
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
036323.06
5 g
66.33€
5g
11303418
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
036323.14
25 g
241.20€
25g
11393408
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
036323.22
100 g
741.69€
100g
Description
Description
It ia a photoconductive and semiconductor material used in a cell where a fast response time and high sensitivity to longer wavelengths of light is required; also used as a red pigment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1306-24-7
191.39
AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
14784
sélanylidenecadmium
CdSe
MFCD00010917
cadmium selenide, cadmium ii selenide, cadmium 2+ selenide, cadmium selenide nanotubes, cadmium selenide trace metals basis 1g, cadmium selenide candot quantum dot core , 50umol/l in hexane, lumidot tm cdse, 480, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene, lumidot tm cdse, 520, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene
CHEBI:50834
[Se]=[Cd]
Spécification
Cadmium selenide
1306-24-7
Grumeau fritté
CdSe
UN3077
cadmium selenide, cadmium ii selenide, cadmium 2+ selenide, cadmium selenide nanotubes, cadmium selenide trace metals basis 1g, cadmium selenide candot quantum dot core , 50umol/l in hexane, lumidot tm cdse, 480, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene, lumidot tm cdse, 520, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene
AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
sélanylidenecadmium
14784
191.36
Odorless
>1350°C
Noir à marron rouge
(Base des métaux)
MFCD00010917
14,1626
Insoluble in water but soluble in acids.
[Se]=[Cd]
191.39
CHEBI:50834
99.995%
5.81 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331-H373
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H350-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-148-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante