Learn More
Séléniure de cadmium, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11393408
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Dépôt sous vide
It ia a photoconductive and semiconductor material used in a cell where a fast response time and high sensitivity to longer wavelengths of light is required; also used as a red pigment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1306-24-7
Formule moléculaire CdSe
Poids moléculaire (g/mol) 191.39
Numéro MDL MFCD00010917
Clé InChI AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cadmium selenide, cadmium ii selenide, cadmium 2+ selenide, cadmium selenide nanotubes, cadmium selenide trace metals basis 1g, cadmium selenide candot quantum dot core , 50umol/l in hexane, lumidot tm cdse, 480, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene, lumidot tm cdse, 520, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene
CID PubChem 14784
ChEBI CHEBI:50834
Nom IUPAC selanylidenecadmium
SMILES [Se]=[Cd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium selenide
Point de fusion >1350°C
Couleur Noir à marron rouge
Forme physique Grumeau fritté
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,1626
Informations sur la solubilité Insoluble in water but soluble in acids.
Poids de la formule 191.36
Pourcentage de pureté 99.995%
Odeur Odorless
Densité 5.81 g/mL