Learn More
Phosphate (ortho) de cadmium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
44.80€ - 629.00€
Identifiants chimiques
CAS 13847-17-1
Formule moléculaire Cd3O8P2
Poids moléculaire (g/mol) 527.182
Numéro MDL MFCD00049414
Clé InChI NRGIRRZWCDKDMV-UHFFFAOYSA-H
Synonyme cadmium phosphate, cadmium orthophosphate, tricadmium diphosphate, cadmium ii phosphate, tricadmium bis phosphate, cadmium phosphte cd3 po4 2, cadmium phosphate ortho, phosphoric acid, cadmium salt 2:3, acmc-20alja, cadmium 2+ diphosphate
CID PubChem 26060
Nom IUPAC cadmium(2+) ; diphosphate
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Cd+2].[Cd+2].[Cd+2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11319347
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
040201.09
10 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11309347
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
040201.18
50 g
183.00€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11399337
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
040201.30
250 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13847-17-1
527.182
NRGIRRZWCDKDMV-UHFFFAOYSA-H
26060
[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Cd+2].[Cd+2].[Cd+2]
Cd3O8P2
MFCD00049414
cadmium phosphate, cadmium orthophosphate, tricadmium diphosphate, cadmium ii phosphate, tricadmium bis phosphate, cadmium phosphte cd3 po4 2, cadmium phosphate ortho, phosphoric acid, cadmium salt 2:3, acmc-20alja, cadmium 2+ diphosphate
cadmium(2+) ; diphosphate
Spécification
Cadmium phosphate (ortho)
13847-17-1
Cd3O8P2
UN2570
Insoluble in water
[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Cd+2].[Cd+2].[Cd+2]
527.182
527.14
∼1500°C
Poudre
MFCD00049414
cadmium phosphate, cadmium orthophosphate, tricadmium diphosphate, cadmium ii phosphate, tricadmium bis phosphate, cadmium phosphte cd3 po4 2, cadmium phosphate ortho, phosphoric acid, cadmium salt 2:3, acmc-20alja, cadmium 2+ diphosphate
NRGIRRZWCDKDMV-UHFFFAOYSA-H
cadmium(2+) ; diphosphate
26060
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H312-H332
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
P261-P280-P304+P340-P301+P312-P312-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CADMIUM COMPOUNDS
missing translation for 'tsca' : TSCA