Learn More
Phosphate (ortho) de cadmium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11399337
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13847-17-1
Formule moléculaire Cd3O8P2
Poids moléculaire (g/mol) 527.182
Numéro MDL MFCD00049414
Clé InChI NRGIRRZWCDKDMV-UHFFFAOYSA-H
Synonyme cadmium phosphate, cadmium orthophosphate, tricadmium diphosphate, cadmium ii phosphate, tricadmium bis phosphate, cadmium phosphte cd3 po4 2, cadmium phosphate ortho, phosphoric acid, cadmium salt 2:3, acmc-20alja, cadmium 2+ diphosphate
CID PubChem 26060
Nom IUPAC cadmium(2+) ; diphosphate
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Cd+2].[Cd+2].[Cd+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium phosphate (ortho)
Point de fusion ∼1500°C
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Numéro UN UN2570
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Poids de la formule 527.14
Pourcentage de pureté 99%