Learn More
Iodure de cadmium, ultra sec, 99,9985 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
36.60€ - 400.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7790-80-9 |
---|---|
Formule moléculaire | CdI2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 366.223 |
Numéro MDL | MFCD00010920 |
Clé InChI | OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g |
CID PubChem | 24635 |
Nom IUPAC | cadmium(2+) ; diiodure |
SMILES | [Cd+2].[I-].[I-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11353857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035683.03 |
1 g |
36.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11343857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035683.06 |
5 g |
107.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11333857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035683.14 |
25 g |
400.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cadmium iodide is used in lithography, photography, electroplating and the manufacturing of phosphors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
7790-80-9 | |
366.223 | |
OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L | |
24635 | |
[Cd+2].[I-].[I-] |
CdI2 | |
MFCD00010920 | |
cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g | |
cadmium(2+) ; diiodure |
Spécification
787°C | |
387°C to 389°C | |
7790-80-9 | |
Billes | |
CdI2 | |
UN2570 | |
cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g | |
OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L | |
cadmium(2+) ; diiodure | |
24635 | |
99.9985% | |
Ampoule | |
5.67 g/mL |
Cadmium iodide | |
Ultra dry | |
Blanc à jaune | |
(Base des métaux) | |
MFCD00010920 | |
14,1621 | |
It is soluble in water,ethanol,acetone,ether and ammonia. | |
[Cd+2].[I-].[I-] | |
366.223 | |
366.21 | |
Odorless | |
Hygroscopic; Light sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331-H351-H373
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Susceptible de provoquer le cancer.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H351-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE CADMIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 232-223-6
missing translation for 'rtecsNumber' : EV1290000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only