Learn More
Iodure de cadmium, ultra sec, 99,9985 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11343857
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Cadmium iodide is used in lithography, photography, electroplating and the manufacturing of phosphors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-80-9
Formule moléculaire CdI2
Poids moléculaire (g/mol) 366.223
Numéro MDL MFCD00010920
Clé InChI OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g
CID PubChem 24635
Nom IUPAC cadmium(2+) ; diiodure
SMILES [Cd+2].[I-].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 787°C
Nom chimique ou matériau Cadmium iodide
Point de fusion 387°C to 389°C
Note relative au nom Ultra dry
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Billes
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2570
Merck Index 14,1621
Informations sur la solubilité It is soluble in water,ethanol,acetone,ether and ammonia.
Poids de la formule 366.21
Pourcentage de pureté 99.9985%
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Densité 5.67 g/mL