Learn More
Hydroxyde de cadmium, 75 % (sous forme de Cd), pur, Thermo Scientific™
63.00€ - 215.00€
Identifiants chimiques
CAS | 21041-95-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CdH2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.43 |
Numéro MDL | MFCD00015995 |
Clé InChI | PLLZRTNVEXYBNA-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | cadmium(2+) dihydroxide |
SMILES | [OH-].[OH-].[Cd++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15259896
|
Thermo Scientific Acros
453882500 |
250 g |
63.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15249896
|
Thermo Scientific Acros
453880010 |
1 kg | |||||||
Description
Identifiants chimiques
21041-95-2 | |
146.43 | |
PLLZRTNVEXYBNA-UHFFFAOYSA-L | |
[OH-].[OH-].[Cd++] |
CdH2O2 | |
MFCD00015995 | |
cadmium(2+) dihydroxide |
Spécification
Cadmium hydroxide | |
21041-95-2 | |
CdH2O2 | |
15,1625 | |
PLLZRTNVEXYBNA-UHFFFAOYSA-L | |
cadmium(2+) dihydroxide | |
146.41 | |
Pures |
232.0°C | |
75%(as Cd) | |
MFCD00015995 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol in naoh sol, sol in dil acids, in nh4, or nh4cl sol | |
[OH-].[OH-].[Cd++] | |
146.43 | |
75% (as Cd) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Mortel par inhalation.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Peut provoquer le cancer.
Susceptible de nuire à la fertilité.
Susceptible de nuire au fœtus.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou
Déclaration GHS P
Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Utiliser l’équipement de protection individuelle requis.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 244-168-5
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Cadmium hydroxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
- H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
RUO – Research Use Only