Learn More
Hydroxyde de cadmium, 75 % (sous forme de Cd), pur, Thermo Scientific™
Code produit. 15249896
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Identifiants chimiques
CAS 21041-95-2
Formule moléculaire CdH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 146.43
Numéro MDL MFCD00015995
Clé InChI PLLZRTNVEXYBNA-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC cadmium(2+) dihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[Cd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium hydroxide
Point de fusion 232.0°C
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 75%(as Cd)
Merck Index 15,1625
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol in naoh sol, sol in dil acids, in nh4, or nh4cl sol
Poids de la formule 146.41
Pourcentage de pureté 75% (as Cd)
Qualité Pures
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cadmium hydroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.