Learn More
Hémipentahydrate de chlorure de cadmium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
70.50€ - 905.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7790-78-5 |
---|---|
Formule moléculaire | 2·5 H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 228.34 |
Numéro MDL | MFCD00799071 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10248563
|
Thermo Scientific Acros
423501000 |
100 g | Flacon en verre |
70.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10730302
|
Thermo Scientific Acros
423505000 |
500 g | Flacon en verre |
237.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10310714
|
Thermo Scientific Acros
423500025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
905.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7790-78-5 | |
2·5 H2O | |
228.34 | |
MFCD00799071 |
Spécification
Cadmium chloride hemipentahydrate | |
7790-78-5 | |
Cristaux et fragments | |
CdCl2·5/2H2O | |
15, 1622 | |
228.34 | |
79.5 to 81.0% (CdCl2) |
34.0°C | |
Blanc | |
2·5 H2O | |
MFCD00799071 | |
Solubility in water: 1680g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in ethanol and methanol | |
228.34 | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer le cancer.
Peut induire des anomalies génétiques.
Peut nuire à la fertilité.
Peut nuire au fœtus.
Mortel par inhalation.
Toxique en cas d’ingestion.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
Éviter le rejet dans l’environnement.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'rtecsNumber' : EV0178000
RUO – Research Use Only