Learn More
Hémipentahydrate de chlorure de cadmium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10248563
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-78-5
Formule moléculaire 2·5 H2O
Poids moléculaire (g/mol) 228.34
Numéro MDL MFCD00799071
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium chloride hemipentahydrate
Point de fusion 34.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux et fragments
Quantité 100 g
Formule linéaire CdCl2·5/2H2O
Merck Index 15, 1622
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1680g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in ethanol and methanol
Poids de la formule 228.34
Pourcentage de pureté 79.5 to 81.0% (CdCl2)
Qualité Réactif ACS