Learn More
Chlorure de cadmium, 98 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
189.95€ - 893.45€
Identifiants chimiques
CAS | 10108-64-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CdCl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 183.31 |
Numéro MDL | MFCD00010916 |
Clé InChI | YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride |
CID PubChem | 24947 |
ChEBI | CHEBI:35456 |
Nom IUPAC | Dichlorocadmium |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cd++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15249666
|
Thermo Scientific Acros
192695000 |
500 g |
189.95€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15239666
|
Thermo Scientific Acros
192690025 |
2.5 kg |
893.45€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10108-64-2 | |
183.31 | |
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L | |
24947 | |
Dichlorocadmium |
CdCl2 | |
MFCD00010916 | |
cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride | |
CHEBI:35456 | |
[Cl-].[Cl-].[Cd++] |
Spécification
960.0°C | |
568.0°C | |
97.5% min. (Argentometry) | |
CdCl2 | |
04,485 | |
cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride | |
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L | |
Dichlorocadmium | |
24947 | |
183.31 | |
Pures |
Cadmium chloride | |
10108-64-2 | |
CdCl2 | |
MFCD00010916 | |
15,1622 | |
Solubility in water: 1400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in methanol and ethanol, practically insoluble in ether | |
[Cl-].[Cl-].[Cd++] | |
183.31 | |
CHEBI:35456 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut induire des anomalies génétiques.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Mortel par inhalation.
Peut provoquer le cancer.
Peut nuire à la fertilité.
Peut nuire au fœtus.
Toxique en cas d’ingestion
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS DE
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-296-7
- Cadmium chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H330-Mortel par inhalation.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Cadmium chloride