Learn More
Chlorure de cadmium, 98 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15239666
2.5 kg
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10108-64-2
Formule moléculaire CdCl2
Poids moléculaire (g/mol) 183.31
Numéro MDL MFCD00010916
Clé InChI YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
CID PubChem 24947
ChEBI CHEBI:35456
Nom IUPAC Dichlorocadmium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Spécification
Point d’ébullition 960.0°C
Nom chimique ou matériau Cadmium chloride
Point de fusion 568.0°C
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Formule linéaire CdCl2
Fieser 04,485
Merck Index 15,1622
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in methanol and ethanol, practically insoluble in ether
Poids de la formule 183.31
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Nom du produit
Chlorure de cadmium, 98 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals >