Learn More
Bromure de cadmium, ultra sec, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
45.60€ - 474.36€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-42-6 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00015996 |
Synonyme | cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous, |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11303857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035682.03 |
1 g | N/A | ||||||
11323857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035682.06 |
5 g |
194.97€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11313857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035682.14 |
25 g |
474.36€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
7789-42-6 | |
MFCD00015996 | |
cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous, |
Spécification
863°C | |
567°C | |
7789-42-6 | |
Beads | |
MFCD00015996 | |
14,1615 | |
272.22 | |
Odorless | |
Hygroscopic |
Cadmium bromide | |
Ultra dry | |
Blanc à jaune | |
(Base des métaux) | |
UN2570 | |
cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous, | |
99.999% | |
Ampoule | |
5.192g/mL |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H312-H332
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
P261-P280-P304+P340-P301+P312-P312-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CADMIUM COMPOUNDS
missing translation for 'rtecsNumber' : EU9935000
missing translation for 'tsca' : TSCA
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon