Learn More
Bromure de cadmium, ultra sec, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11323857
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-42-6
Numéro MDL MFCD00015996
Synonyme cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous,
Spécification
Point d’ébullition 863°C
Nom chimique ou matériau Cadmium bromide
Point de fusion 567°C
Note relative au nom Ultra dry
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Billes
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2570
Merck Index 14,1615
Poids de la formule 272.22
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic
Densité 5.192 g/mL