Learn More
Bromure de cadmium tétrahydraté, qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
46.00€ - 150.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13464-92-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Br2CdH8O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 344.282 |
Numéro MDL | MFCD00150204 |
Clé InChI | PANYFCXNZSEXSU-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cadmium dibromide, tetrahydrate, acmc-20alji, ksc497c4n, cadmium ii ; bromide tetrahydrate, cadmium 2+ dibromide tetrahydrate, cadmium 2+ ion tetrahydrate dibromide, cadmium bromide, tetrahydrate, reagent |
CID PubChem | 3084147 |
Nom IUPAC | cadmium (2+) ;dibromure ; tétrahydrate |
SMILES | O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Cd+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11343118
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032958.14 |
25 g |
46.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11333118
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032958.22 |
100 g |
150.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13464-92-1 | |
344.282 | |
PANYFCXNZSEXSU-UHFFFAOYSA-L | |
3084147 | |
O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Cd+2] |
Br2CdH8O4 | |
MFCD00150204 | |
cadmium dibromide, tetrahydrate, acmc-20alji, ksc497c4n, cadmium ii ; bromide tetrahydrate, cadmium 2+ dibromide tetrahydrate, cadmium 2+ ion tetrahydrate dibromide, cadmium bromide, tetrahydrate, reagent | |
cadmium (2+) ;dibromure ; tétrahydrate |
Spécification
Cadmium bromide tetrahydrate | |
Poudre | |
MFCD00150204 | |
cadmium dibromide, tetrahydrate, acmc-20alji, ksc497c4n, cadmium ii ; bromide tetrahydrate, cadmium 2+ dibromide tetrahydrate, cadmium 2+ ion tetrahydrate dibromide, cadmium bromide, tetrahydrate, reagent | |
PANYFCXNZSEXSU-UHFFFAOYSA-L | |
cadmium (2+) ;dibromure ; tétrahydrate | |
3084147 | |
Réactif |
13464-92-1 | |
Br2CdH8O4 | |
UN2570 | |
Soluble in water. | |
O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Cd+2] | |
344.282 | |
344.28 (272.22 Anhydrous) | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE CADMIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 232-165-1
missing translation for 'rtecsNumber' : EU9935000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only