Learn More
Bromure de cadmium tétrahydraté, qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11333118
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13464-92-1
Formule moléculaire Br2CdH8O4
Poids moléculaire (g/mol) 344.282
Numéro MDL MFCD00150204
Clé InChI PANYFCXNZSEXSU-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium dibromide, tetrahydrate, acmc-20alji, ksc497c4n, cadmium ii ; bromide tetrahydrate, cadmium 2+ dibromide tetrahydrate, cadmium 2+ ion tetrahydrate dibromide, cadmium bromide, tetrahydrate, reagent
CID PubChem 3084147
Nom IUPAC cadmium (2+) ;dibromure ; tétrahydrate
SMILES O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Cd+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium bromide tetrahydrate
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Numéro UN UN2570
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 344.28 (272.22 Anhydrous)
Qualité Réactif
Sensibilité Hygroscopic