Learn More
Bromure de cadmium tétrahydraté, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
32.90€ - 270.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13464-92-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Br2Cd·4H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 344.28 |
Clé InChI | PANYFCXNZSEXSU-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cadmium dibromide, tetrahydrate, acmc-20alji, ksc497c4n, cadmium ii ; bromide tetrahydrate, cadmium 2+ dibromide tetrahydrate, cadmium 2+ ion tetrahydrate dibromide, cadmium bromide, tetrahydrate, reagent |
CID PubChem | 3084147 |
Nom IUPAC | cadmium (2+) ;dibromure ; tétrahydrate |
SMILES | O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Cd+2] |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
15219896
|
Thermo Scientific Acros
453870250 |
25 g |
32.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15229896
|
Thermo Scientific Acros
453871000 |
100 g |
97.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15239896
|
Thermo Scientific Acros
453875000 |
500 g |
270.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
13464-92-1 | |
344.28 | |
cadmium dibromide, tetrahydrate, acmc-20alji, ksc497c4n, cadmium ii ; bromide tetrahydrate, cadmium 2+ dibromide tetrahydrate, cadmium 2+ ion tetrahydrate dibromide, cadmium bromide, tetrahydrate, reagent | |
cadmium (2+) ;dibromure ; tétrahydrate |
Br2Cd·4H2O | |
PANYFCXNZSEXSU-UHFFFAOYSA-L | |
3084147 | |
O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Cd+2] |
Specifications
Cadmium bromide tetrahydrate | |
97.5% min | |
cadmium dibromide, tetrahydrate, acmc-20alji, ksc497c4n, cadmium ii ; bromide tetrahydrate, cadmium 2+ dibromide tetrahydrate, cadmium 2+ ion tetrahydrate dibromide, cadmium bromide, tetrahydrate, reagent | |
PANYFCXNZSEXSU-UHFFFAOYSA-L | |
cadmium (2+) ;dibromure ; tétrahydrate | |
3084147 | |
98% |
13464-92-1 | |
Br2Cd·4H2O | |
Solubility in water: soluble. | |
O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Cd+2] | |
344.28 | |
344.28 | |
Pures |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection et des vêtements de protection.
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Éviter le rejet dans l’environnement.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Cadmium bromide, tetrahydrate
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Hazard Statement
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO – Research Use Only