Learn More
Bromure de cadmium tétrahydraté, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15219896
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13464-92-1
Formule moléculaire Br2Cd·4H2O
Poids moléculaire (g/mol) 344.28
Clé InChI PANYFCXNZSEXSU-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium dibromide, tetrahydrate, acmc-20alji, ksc497c4n, cadmium ii ; bromide tetrahydrate, cadmium 2+ dibromide tetrahydrate, cadmium 2+ ion tetrahydrate dibromide, cadmium bromide, tetrahydrate, reagent
CID PubChem 3084147
Nom IUPAC cadmium (2+) ;dibromure ; tétrahydrate
SMILES O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Cd+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium bromide tetrahydrate
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 344.28
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cadmium bromide, tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.