Learn More
Bromure de cadmium hydraté, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
59.37€ - 628.00€
Identifiants chimiques
CAS 681435-25-6
Poids moléculaire (g/mol) 272.22
Numéro MDL MFCD00150204
Clé InChI KPWJBEFBFLRCLH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous,
Nom IUPAC cadmium(2+) dibromide
SMILES [Br-].[Br-].[Cd++]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11445210
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044498.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11455210
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044498.22
100 g
212.06€
100g
11465210
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044498.36
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
681435-25-6
MFCD00150204
cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous,
[Br-].[Br-].[Cd++]
272.22
KPWJBEFBFLRCLH-UHFFFAOYSA-L
cadmium(2+) dibromide
Spécification
Cadmium bromide hydrate
Blanc à jaune
(Base des métaux)
MFCD00150204
cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous,
[Br-].[Br-].[Cd++]
272.22
99.999%
Hygroscopic
681435-25-6
Cristalline
Br2Cd
UN2570
KPWJBEFBFLRCLH-UHFFFAOYSA-L
cadmium(2+) dibromide
272.22 (Anhydrous)
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H312-H332
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
P261-P280-P304+P340-P301+P312-P312-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CADMIUM COMPOUNDS
missing translation for 'rtecsNumber' : EU9935000
missing translation for 'tsca' : TSCA