Learn More
Bromure de cadmium hydraté, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11455210
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 681435-25-6
Poids moléculaire (g/mol) 272.22
Numéro MDL MFCD00150204
Clé InChI KPWJBEFBFLRCLH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous,
Nom IUPAC cadmium(2+) dibromide
SMILES [Br-].[Br-].[Cd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium bromide hydrate
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Br2Cd
Numéro UN UN2570
Poids de la formule 272.22 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic