Learn More
Acétate de cadmium dihydraté, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
58.20€ - 344.00€
Identifiants chimiques
CAS 5743-04-4
Formule moléculaire C4H6CdO4·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 266.52
Clé InChI AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15249716
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
212312500
250 g
58.20€
250g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15279666
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
212310010
1 kg
112.00€
1kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15289666
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
212310050
5 kg
344.00€
5kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
5743-04-4
C4H6CdO4·2H2O
266.52
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Spécification
Cadmium acetate dihydrate
97.5% min. (Complexometry)
(CH3CO2)2Cd·2H2O
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
266.52
98%
12.5% to 14.5%
5743-04-4
C4H6CdO4·2H2O
10,1584
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
266.52
Pures
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Peut provoquer le cancer.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
  • Cadmium acetate dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.