Learn More
Acétate de cadmium dihydraté, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15279666
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5743-04-4
Formule moléculaire C4H6CdO4·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 266.52
Clé InChI AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium acetate dihydrate
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Complexometry)
Formule linéaire (CH3CO2)2Cd·2H2O
Merck Index 10,1584
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 266.52
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Perte à la dessiccation 12.5% to 14.5%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cadmium acetate dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.