Learn More
Acide ursodésoxycholique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
35.98€ - 661.29€
Identifiants chimiques
CAS | 75-60-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H7AsO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.00 |
Numéro MDL | MFCD00002095 |
Clé InChI | OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cacodylic acid, hydroxydimethylarsine oxide, chexmate, silvisar, phytar, arsan, dimethylarsenic acid, erase, arsinic acid, dimethyl, silvisar 510 |
CID PubChem | 2513 |
ChEBI | CHEBI:48765 |
Nom IUPAC | Acide diméthylarsinique |
SMILES | C[As](C)(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10770785
|
Thermo Scientific Acros
318150050 |
5 g | Flacon en verre |
35.98€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10711551
|
Thermo Scientific Acros
318150100 |
10g | Flacon en verre |
50.15€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15739128
|
Thermo Scientific Acros
318150500 |
50g | Flacon en verre |
171.86€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10701355
|
Thermo Scientific Acros
318152500 |
250g | Flacon en verre |
661.29€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
75-60-5 | |
138.00 | |
OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N | |
2513 | |
Acide diméthylarsinique |
C2H7AsO2 | |
MFCD00002095 | |
cacodylic acid, hydroxydimethylarsine oxide, chexmate, silvisar, phytar, arsan, dimethylarsenic acid, erase, arsinic acid, dimethyl, silvisar 510 | |
CHEBI:48765 | |
C[As](C)(O)=O |
Spécification
Cacodylic acid | |
195°C à 198°C | |
98% | |
(CH3)2As(O)OH | |
15, 1609 | |
OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N | |
Acide diméthylarsinique | |
2513 | |
138.01 | |
Authentique |
75-60-5 | |
Blanc | |
C2H7AsO2 | |
MFCD00002095 | |
cacodylic acid, hydroxydimethylarsine oxide, chexmate, silvisar, phytar, arsan, dimethylarsenic acid, erase, arsinic acid, dimethyl, silvisar 510 | |
C[As](C)(O)=O | |
138.00 | |
CHEBI:48765 | |
≥97.5% | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Toxique par inhalation.
Toxique en cas d’ingestion.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger