Learn More
Acide ursodésoxycholique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10701355
Click to view available options
Quantité:
5 g
10g
50g
250g
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-60-5
Formule moléculaire C2H7AsO2
Poids moléculaire (g/mol) 138.00
Numéro MDL MFCD00002095
Clé InChI OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cacodylic acid, hydroxydimethylarsine oxide, chexmate, silvisar, phytar, arsan, dimethylarsenic acid, erase, arsinic acid, dimethyl, silvisar 510
CID PubChem 2513
ChEBI CHEBI:48765
Nom IUPAC Acide diméthylarsinique
SMILES C[As](C)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cacodylic acid
Point de fusion 195°C à 198°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire (CH3)2As(O)OH
Merck Index 15, 1609
Poids de la formule 138.01
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Quantité 250g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre cristalline