missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

c-MYC Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3D9C12, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

145.00€ - 410.00€

Spécification

Antigène c-MYC
Clone 3D9C12
Concentration 1000 μg/mL
Applications Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, ELISA
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16800086
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
67447-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16890076
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
67447-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

The c-MYC antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human c-MYC. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The c-MYC antibody has been validated for the following applications: FC, IHC, WB, ELISA analysis.

Spécification

Spécification

c-MYC
1000 μg/mL
Monoclonal
Mouse
4609
Primary
3D9C12
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, ELISA
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgG1
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications