Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes C-Flex™ L/S™
Allie la biocompatibilité du silicone à une résistance chimique similaire à celle du Tygon™
640.00€ - 2035.00€
Spécification
Type de produit | Tube de pompe |
---|---|
Autoclavable | Oui |
Matériau | C-Flex |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11826773
|
Masterflex™
06427-13 |
13 | 36 ml/min |
640.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11886773
|
Masterflex™
06427-15 |
15 | 1100 ml/min |
1130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11846773
|
Masterflex™
06427-16 |
16 | 480 ml/min |
684.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11866773
|
Masterflex™
06427-17 |
17 | 1700 ml/min |
1225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11896773
|
Masterflex™
06427-24 |
24 | 1800 ml/min |
1410.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11856773
|
Masterflex™
06427-25 |
25 | 1000 ml/min |
990.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11806783
|
Masterflex™
06427-35 |
35 | 2600 ml/min |
1870.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11816783
|
Masterflex™
06427-36 |
36 | 3400 ml/min |
2035.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11836773
|
Masterflex™
06427-14 |
14 | 0,21 à 130 ml/min. |
710.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11876773
|
Masterflex™
06427-18 |
18 | 2300°ml/min. |
1355.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
La tubulure C-Flex™ offre une résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures, une bonne biocompatibilité, une faible perméabilité aux gaz et une surface lisse. Tubulure de laboratoire à usage général pour les applications nécessitant de hautes performances et une longue durée de vie.- Paroi plus épaisse que celle de la tubulure de précision pour pompes
- Bonne constance d’un lot à l’autre pour plus de précision et de reproductibilité
- Offre une durée de vie prolongée par rapport aux formulations de tubulure en platine et en silicone au peroxyde
- Très faible liaison protéique
- Scellable à chaud, soudable
- Meilleure résistance aux variations de pH
- Conforme USP classe VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
- Économique
- Blanc opaque
Spécification
Tube de pompe | |
Oui | |
C-Flex |