Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes C-Flex™ L/S™
Allie la biocompatibilité du silicone à une résistance chimique similaire à celle du Tygon™
Marque: Masterflex™ 06427-35
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La tubulure Masterflex™ authentique subit des tests poussés pour offrir des performances / une durée de vie optimales de pompe avec un équipement de pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
- Toujours en stock— la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
- Les options de conditionnement uniques comprennent les boîtes, les étuis et les bobines pour une commande et une livraison conviviales
- Très faibles niveaux de liaison protéique
- Scellable à chaud, soudable
- Tubulure économique
- Applications : Usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation
- Caractéristiques : Résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures, bonne biocompatibilité, faible perméabilité aux gaz, surface lisse, blanc opaque
- La tubulure pour pompes en bobine offre des longueurs continues de tubulure pour pompes sur des bobines pratiques, faciles à manipuler et à transporter et nécessitant moins d’espace de stockage que la même quantité de tubulure sous forme de bobines individuelles
Spécification
Tube de pompe | |
7,9 mm | |
Pour un usage général en laboratoire nécessitant des performances élevées et une longue durée de vie | |
2600 ml/min | |
2,7 bar |
Oui | |
C-Flex | |
35 | |
3/8 po |