Learn More
Butyrophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
32.76€ - 198.99€
Identifiants chimiques
CAS | 495-40-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 148.205 |
Numéro MDL | MFCD00009397 |
Clé InChI | FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | butyrophenone, n-butyrophenone, 1-butanone, 1-phenyl, phenyl propyl ketone, 1-phenyl-1-butanone, propyl phenyl ketone, unii-186i11wb5b, 1-phenyl-butan-1-one, propylphenylketone |
CID PubChem | 10315 |
Nom IUPAC | 1-phénylbutan-1-one |
SMILES | CCCC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11408760
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11345.14 |
25 g |
32.76€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11453764
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11345.18 |
50 g |
55.07€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11463764
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11345.30 |
250 g |
198.99€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Butyrophenone is used as intermediates of Liquid Crystals
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa butyrophénone est utilisée comme intermédiaire des cristaux liquides
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Tenir à l'abri de la lumière. Stocker sous une atmosphère inerte.
Identifiants chimiques
495-40-9 | |
148.205 | |
FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N | |
10315 | |
CCCC(=O)C1=CC=CC=C1 |
C10H12O | |
MFCD00009397 | |
butyrophenone, n-butyrophenone, 1-butanone, 1-phenyl, phenyl propyl ketone, 1-phenyl-1-butanone, propyl phenyl ketone, unii-186i11wb5b, 1-phenyl-butan-1-one, propylphenylketone | |
1-phénylbutan-1-one |
Spécification
Butyrophenone | |
11°C to 13°C | |
222°C | |
Characteristic | |
1.5195 | |
508305 | |
Insoluble in water. | |
CCCC(=O)C1=CC=CC=C1 | |
148.205 | |
148.21 |
495-40-9 | |
1.021 | |
88°C (190°F) | |
C10H12O | |
MFCD00009397 | |
butyrophenone, n-butyrophenone, 1-butanone, 1-phenyl, phenyl propyl ketone, 1-phenyl-1-butanone, propyl phenyl ketone, unii-186i11wb5b, 1-phenyl-butan-1-one, propylphenylketone | |
FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N | |
1-phénylbutan-1-one | |
10315 | |
99% |
Sécurité et traitement
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P370+P378q-P374-P501c
H227
missing translation for 'einecsNumber' : 207-799-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only