Learn More
Butyrophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11453764
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
Butyrophenone is used as intermediates of Liquid Crystals
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La butyrophénone est utilisée comme intermédiaire des cristaux liquides
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Tenir à l'abri de la lumière. Stocker sous une atmosphère inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 495-40-9
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.205
Numéro MDL MFCD00009397
Clé InChI FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyrophenone, n-butyrophenone, 1-butanone, 1-phenyl, phenyl propyl ketone, 1-phenyl-1-butanone, propyl phenyl ketone, unii-186i11wb5b, 1-phenyl-butan-1-one, propylphenylketone
CID PubChem 10315
Nom IUPAC 1-phénylbutan-1-one
SMILES CCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyrophenone
Point de fusion 11°C to 13°C
Densité 1.021
Point d’ébullition 222°C
Point d’éclair 88°C (190°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.5195
Quantité 50 g
Beilstein 508305
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 148.21
Pourcentage de pureté 99%