Learn More
Macherey-Nagel™ Phase butylique Polygosil™ C4
Marque: Macherey-Nagel™ 711991.100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
7 μm | |
Colonnes HPLC | |
Phases C4 Polygosil |
1 000 A | |
100 g |