Learn More
Macherey-Nagel™ Phase butylique Polygosil™ C4
218.00€ - 1905.00€
Spécification
Granulométrie | 7 μm |
---|---|
Technique | Colonnes HPLC |
Type | Phases C4 Polygosil |
Code produit | Marque | Quantité | Granulométrie | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Granulométrie | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10505781
|
Macherey-Nagel™
711991.100 |
100 g | 7 μm | 1 000 A |
1905.00€
100g |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10566291
|
Macherey-Nagel™
711680.100 |
100 g | 7 μm | 300 A |
1905.00€
100g |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10661482
|
Macherey-Nagel™
711991.10 |
10 g | 7 μm | 1 000 A |
218.00€
10g |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10556291
|
Macherey-Nagel™
711680.10 |
10 g | 7 μm | 300 A |
218.00€
10g |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Spécification
7 μm | |
Colonnes HPLC | |
Phases C4 Polygosil |