Learn More
Chloroformate de butyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
10.80€ - 147.00€
Identifiants chimiques
CAS 592-34-7
Numéro MDL MFCD00000650
Clé InChI NRDQFWXVTPZZAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl chloroformate, n-butyl chloroformate, butylchloroformate, carbonochloridic acid, butyl ester, chloroformic acid butyl ester, butyl chlorocarbonate, n-butyl chlorocarbonate, formic acid, chloro-, butyl ester, butyl-chloroformate, butylchloro-formate
CID PubChem 61140
Nom IUPAC butyl carbonochloridate
SMILES CCCCOC(=O)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10144150
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
180170050
5 mL Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10532781
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific
180170250
25 mL Flacon en verre
21.11€
25mL
10236140
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
180171000
100 mL Flacon en verre
25.73€
100mL
10512591
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific
180170010
1 L Flacon en verre
147.00€
1L
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
Spécification
Identifiants chimiques
592-34-7
NRDQFWXVTPZZAZ-UHFFFAOYSA-N
61140
CCCCOC(=O)Cl
MFCD00000650
butyl chloroformate, n-butyl chloroformate, butylchloroformate, carbonochloridic acid, butyl ester, chloroformic acid butyl ester, butyl chlorocarbonate, n-butyl chlorocarbonate, formic acid, chloro-, butyl ester, butyl-chloroformate, butylchloro-formate
butyl carbonochloridate
Spécification
Butyl chloroformate
592-34-7
98%
ClCO2(CH2)3CH3
MFCD00000650
butyl chloroformate, n-butyl chloroformate, butylchloroformate, carbonochloridic acid, butyl ester, chloroformic acid butyl ester, butyl chlorocarbonate, n-butyl chlorocarbonate, formic acid, chloro-, butyl ester, butyl-chloroformate, butylchloro-formate
CCCCOC(=O)Cl
136.575
136.58
Liquid
98%
Authentic
C5H9ClO2
1.4110 to 1.4130 (20°C, 589nm)
03, II, 11
NRDQFWXVTPZZAZ-UHFFFAOYSA-N
butyl carbonochloridate
61140
≥97.5%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Toxic if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 209-750-5
missing translation for 'tsca' : TSCA