Learn More
Chloroformate de butyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10144150
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 592-34-7
Numéro MDL MFCD00000650
Clé InChI NRDQFWXVTPZZAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl chloroformate, n-butyl chloroformate, butylchloroformate, carbonochloridic acid, butyl ester, chloroformic acid butyl ester, butyl chlorocarbonate, n-butyl chlorocarbonate, formic acid, chloro-, butyl ester, butyl-chloroformate, butylchloro-formate
CID PubChem 61140
Nom IUPAC butyl carbonochloridate
SMILES CCCCOC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyl chloroformate
Note relative au nom 98%
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H9ClO2
Formule linéaire ClCO2(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589nm)
Quantité 5 mL
Beilstein 03, II, 11
Poids moléculaire (g/mol) 136.575
Poids de la formule 136.58
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Liquid