Learn More
Butyrate de butyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
19.20€ - 82.30€
Identifiants chimiques
CAS | 109-21-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H16O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 144.21 |
Numéro MDL | MFCD00009450 |
Clé InChI | XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | butyl butyrate, n-butyl butyrate, butanoic acid, butyl ester, n-butyl butanoate, 1-butyl butyrate, butyl butylate, butyric acid butyl ester, n-butyl n-butyrate, butyric acid, butyl ester, butyl n-butyrate |
CID PubChem | 7983 |
ChEBI | CHEBI:87429 |
Nom IUPAC | butanoate de butyle |
SMILES | CCCCOC(=O)CCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10421481
|
Thermo Scientific Acros
259590050 |
5 mL | Flacon en verre |
19.20€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10760751
|
Thermo Scientific Acros
259591000 |
100 mL | Flacon en verre |
21.50€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10697421
|
Thermo Scientific Acros
259590010 |
1 L | Flacon en verre |
82.30€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
109-21-7 | |
144.21 | |
XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N | |
7983 | |
butanoate de butyle |
C8H16O2 | |
MFCD00009450 | |
butyl butyrate, n-butyl butyrate, butanoic acid, butyl ester, n-butyl butanoate, 1-butyl butyrate, butyl butylate, butyric acid butyl ester, n-butyl n-butyrate, butyric acid, butyl ester, butyl n-butyrate | |
CHEBI:87429 | |
CCCCOC(=O)CCC |
Spécification
Butyl butyrate | |
1mg KOH/g max. | |
-92.0°C | |
0.8675g/mL | |
49°C | |
97.5% min. (GC) | |
CH3CH2CH2CO2(CH2)3CH3 | |
MFCD00009450 | |
15, 1558 | |
butyl butyrate, n-butyl butyrate, butanoic acid, butyl ester, n-butyl butanoate, 1-butyl butyrate, butyl butylate, butyric acid butyl ester, n-butyl n-butyrate, butyric acid, butyl ester, butyl n-butyrate | |
XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N | |
butanoate de butyle | |
7983 | |
144.2 | |
Liquide |
98% | |
109-21-7 | |
Incolore à jaune | |
164.0°C to 165.0°C | |
Authentique | |
C8H16O2 | |
1.4050 to 1.4070 | |
02, 271 | |
0.8675 | |
Solubility in water: 0.05%. Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
CCCCOC(=O)CCC | |
144.21 | |
CHEBI:87429 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Liquide et vapeur inflammables.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 203-656-8
missing translation for 'rtecsNumber' : ES8120000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Butyl butyrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.