Learn More
Butyrate de butyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10421481
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-21-7
Formule moléculaire C8H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 144.21
Numéro MDL MFCD00009450
Clé InChI XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl butyrate, n-butyl butyrate, butanoic acid, butyl ester, n-butyl butanoate, 1-butyl butyrate, butyl butylate, butyric acid butyl ester, n-butyl n-butyrate, butyric acid, butyl ester, butyl n-butyrate
CID PubChem 7983
ChEBI CHEBI:87429
Nom IUPAC butanoate de butyle
SMILES CCCCOC(=O)CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyl butyrate
Note relative au nom 98%
Acidité 1mg KOH/g max.
Point de fusion -92.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8675g/mL
Point d’ébullition 164.0°C to 165.0°C
Point d’éclair 49°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2CO2(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.4050 to 1.4070
Quantité 5 mL
Beilstein 02, 271
Merck Index 15, 1558
Gravité spécifique 0.8675
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.05%. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 144.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Butyl butyrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.