Learn More
OHAUS™ Kit de support pour burettes
Kit de support pour burettes OHAUS™ conçu pour saisir et positionner en toute sécurité la verrerie de laboratoire.
303.00€ - 364.00€
Spécification
Type | Kit de support pour burettes |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Burettes de 100 ml |
Diamètre (métrique) | 13 mm |
Hauteur (métrique) | 25,000 mm |
Hauteur (impériale) | 1,00 po |
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15752279
|
OHAUS™
30392231 |
Acier inoxydable |
364.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15772359
|
OHAUS™
30392313 |
Nickelé |
303.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Cadres de laboratoire, tiges et connecteurs résistants à la corrosion
- Disponible en acier inox de qualité supérieure, offrant une résistance chimique et une durabilité élevées.
- Les pinces en zinc nickelées offrent une résistance à la traction élevée.
Spécification
Kit de support pour burettes | |
13 mm | |
1,00 po | |
178 mm | |
Micro-burettes de 100 ml | |
330,00 mm |
Burettes de 100 ml | |
25,000 mm | |
7,00 po | |
578 mm | |
13,00 po |