Learn More
OHAUS™ Kit de support pour burettes
Kit de support pour burettes OHAUS™ conçu pour saisir et positionner en toute sécurité la verrerie de laboratoire.
Marque: OHAUS™ 30392231
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Cadres de laboratoire, tiges et connecteurs résistants à la corrosion
- Disponible en acier inox de qualité supérieure, offrant une résistance chimique et une durabilité élevées.
- Les pinces en zinc nickelées offrent une résistance à la traction élevée.
Spécification
Kit de support pour burettes | |
Burettes de 100 ml | |
13 mm | |
1,00 po | |
178 mm | |
Micro-burettes de 100 ml | |
330,00 mm |
Acier inoxydable | |
Pince, spécialité, kit de burettes, CLS-BTSETS | |
25,000 mm | |
7,00 po | |
578 mm | |
13,00 po |