Learn More
BUCHI Araignées de distillation pour distillations à cinq flacons
Traitez jusqu’à 5 échantillons dans un processus d’évaporation parallèle unique
1155.00€ - 1230.00€
Spécification
Type | Araignée de distillation |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Distillation de 5 flacons |
Rétreint | 29,2/32 |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Rétreint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Rétreint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10354443
|
BUCHI
001332 |
50 ml | 29,2/32 |
1230.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10230262
|
BUCHI
001333 |
100 mL | 29,2/32 |
1155.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- 5 positions
- Contient des flacons cylindriques de 50 ou 100 ml
- STJ 29/32 ou 24/40
Spécification
Araignée de distillation | |
Distillation de 5 flacons | |
29,2/32 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BUCHI Araignées de distillation pour distillations à cinq flacons