Learn More
BUCHI Araignées de distillation pour distillations à cinq flacons
Traitez jusqu’à 5 échantillons dans un processus d’évaporation parallèle unique
Marque: BUCHI 001333
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 5 positions
- Contient des flacons cylindriques de 50 ou 100 ml
- STJ 29/32 ou 24/40
Spécification
Araignée de distillation | |
Distillation de 5 flacons | |
29,2/32 | |
100 mL |